詳細
Elemental Analysis: ~38.5% C, ~5.6% N
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
283 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
SMILES記法
[H][N+]([H])([H])CCC1=CC=CC=C1.[I-]
InChI
1S/C8H11N.HI/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,9H2;1H
InChI Key
UPHCENSIMPJEIS-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
法的情報
Greatcell Solar®は、Greatcell Solar Materials Pty Ltd.の登録商標です
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
805904-VAR:
805904-25G:4548174001363
805904-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
For several decades, the need for an environmentally sustainable and commercially viable source of energy has driven extensive research aimed at achieving high efficiency power generation systems that can be manufactured at low cost.