About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7ClIN
CAS番号:
分子量:
255.48
Beilstein:
3572320
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
mp
200 °C (dec.) (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
[I-].C[n+]1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H7ClN.HI/c1-8-5-3-2-4-6(8)7;/h2-5H,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
ABFPKTQEQNICFT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2--クロロ-1-メチルピリジニウムヨード(向山反応剤)は、アルコールやカルボン酸のヒドロキシ基を活性化させるための有機合成において一般的に用いられる試薬です。対応するカルボン酸からエステル、ラクトン、アミド、ラクタム、およびケテンの誘導体を合成するのに使用されます。また、毒性が低く、反応条件が単純で、EDCよりも安価であることから、ペプチド合成における効率的なカップリング試薬としても使用されています。
アプリケーション
2-クロロ-1-メチルピリジニウムヨード(CMPI)は、以下の用途に使用できます:
- 種々のアルドキシムをニトリルに、アルコールをアルキルチオシアン酸に変換するための脱水剤。
- 生物医学的アプリケーションのため、生分解性架橋ヒアルロン酸フィルムおよびゼラチン膜を作製するための架橋剤。
- β-アミノ酸から種々のβ-ラクタムを合成するための縮合剤。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
198005-VAR:
198005-25G:4548173986289
198005-BULK:
198005-10G:4548173986296
198005-100G:4548173986272
A convenient method for the construction of β-lactam compounds from β-amino acids using 2-chloro-1-methylpyridinium iodide as condensing reagent
Huang H, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 13(8), 1465-1466 (1984)
A novel cell support membrane for skin tissue engineering: Gelatin film cross-linked with 2-chloro-1-methylpyridinium iodide
Yeh Ming-kung, et al.
Polymer, 52(4), 996-1003 (2011)
Ming-Kung Yeh et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 23(7), 973-990 (2011-05-10)
We prepared a novel porous gelatin (GEL) sponge which was cross-linked (CL) with a zero-length crosslinker of 2-chloro-1-methylpyridinium iodide (CMPI), and compared CPMI with 1-ethyl-3,3-dimethylaminoproplycarbodiimide (EDC). The ninhydrin assay indicated that the CMPI-CL-GEL sponge had a higher degree of cross-linking
Dmitrii V Belykh et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(7) (2018-07-18)
This article focuses on the antiradical activity of a number of 2,6-diisobornylphenol-porphyrin conjugates with various spacers between the porphyrin and phenolic fragments in the model reaction of ethylbenzene oxidation initiated by azoisobutyric acid dinitrile. The study has shown that the
Jenn-Jong Young et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 15(6), 767-780 (2004-07-17)
In order to obtain much slower biodegradable films, which are often required for biomedical applications, we have developed a series of studies on heterogeneous cross-linking of hyaluronic acid (HA) films by using 2-chloro-1-methylpyridinium iodide (CMPI) or 1-ethyl-(3,3-dimethylaminopropyl)carbodiimide (EDC) as cross-linking
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
198005-100G | 4061838346964 |
198005-10G | 4061838762627 |
198005-25G | 4061838762634 |