Merck
GCによるβ-ピネンエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX B-DM
GCによるβ-ピネンエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX™ B-DM suitable for GC
材料
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
GCによるα-ピネンエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX B-DM
suitable for GC
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIRALDEX B-DMキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
標準
製品番号
詳細
価格
(+)-β-ピネン
analytical standard
(−)-β-ピネン
99%
(−)-β-ピネン
≥99%
(−)-β-ピネン
≥97%, FCC, FG
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX B-DM, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (77023AST)
oven
70 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
injection
0.2 μL, 80:1 split
sample
5 mg/mL in ethanol
peak 1: d-β-pinene
peak 2: l-β-pinene
詳細
アナリシスノート
Elution order reversal on CHIRALDEX G-DP.