Merck
77023AST
Supelco
Astec® CHIRALDEX B-DMキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
別名:
GC カラム、キラル、ベータデキストラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
NACRES:
SB.54
物質
fused silica
品質水準
詳細
GC capillary column
包装
pkg of 1 ea
パラメーター
-10-200 °C temperature (isothermal)
-10-220 °C temperature (programmed)
β値
500
df
0.12 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
non-bonded; 2,3-di-O-methyl-6-t-butyl silyl derivative of β-cyclodextrin phase
アプリケーション
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
カラムタイプ
capillary chiral
分離法
chiral
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CHIRALDEX B-DMは、特殊な誘導体化法を用いることにより、ポリシロキサン担体中シクロデキストリン濃度が大幅に増大しています。このカラムは、数多くの遊離酸と遊離塩基の分離に非常に有用です。B-DMカラムは、β-パーメチル化固定相においてほとんどのものを分離することができますが、分離能も高いです。B-DMは、B-PMカラムとB-PHカラムの用途をカバーしており、B-DMの方が性能がすぐれています。
アプリケーション
ガスクロマトグラフ分析を応用して以下の物質の鏡像隊分離に使用されています:エフェドリン、偽エフェドリン、塩素化中間生成物、およびメチルアンフェタミン。
化学的/物理的耐性
温度限界:
  • -10°C~200°C(等温)、220°C(プログラム温度)
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chiral gas chromatography as a tool for investigations into illicitly manufactured methylamphetamine.
Morrison, Calum, et al.
Chirality, 23.7, 519-519 (2011)
Evaluating dynamic kinetic resolution strategies in the asymmetric hydrosilylation of cyclic ketimines
Jones, Simon; Zhao, Peichao
Tetrahedron, 25 (3), 238-244 (2014)
Rh-catalyzed asymmetric hydrogenation using a furanoside monophosphite second-generation ligand library: scope and limitations
Alegre, Sabina, et al.
Tetrahedron, 25 (3), 258-262 (2014)
Synthesis of a chiral asymmetrical NCN ligand and its metallation
Sylla Dieng, Pape,et al.
Comptes Rendus Chimie, 12 (5), 560-564 (2009)
J Mydlová et al.
Journal of chromatography. A, 1150(1-2), 124-130 (2007-03-24)
The enantiomers of dialkyl 2,3-pentadienedioate undergo interconversion during gas chromatographic separation on chiral stationary phases. In this paper the on-column apparent interconversion kinetic and thermodynamic activation data were determined for dimethyl, diethyl, propylbutyl and dibutyl 2,3-pentadienedioate enantiomers by gas chromatographic