Merck
71023AST
Supelco
Astec® CHIRALDEX B-PH Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
NACRES:
SB.54
物質
fused silica
品質水準
詳細
GC capillary column
包装
pkg of 1 ea
パラメーター
-10-200 °C temperature (isothermal)
-10-220 °C temperature (programmed)
β値
500
df
0.12 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
non-bonded; (S)-2-hydroxy propyl methyl ether derivative of β-cyclodextrin phase
アプリケーション
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
カラムタイプ
capillary chiral
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CHIRALDEX B-PHは、非常に幅広い分析対象化合物に対して、少なくともある程度の選択性を示しますが、特に官能基が非常に少ない飽和化合物、飽和環式化合物、飽和2環式化合物に有効です。CHIRALDEX PHカラムシリーズは、DAカラムシリーズより、キラル認識のために必要な包接錯体形成が少なくてすみます。B-PHカラムはB-DAカラムと比べて、溶出順が逆になること (enantioreversal)がよくあります。
化学的/物理的耐性
温度限界:
  • -10°C~200°C(等温)、220°C(プログラム温度)
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enantioselective conjugate addition with chiral amidocuprates, part III. Studies on the synthetic optimization of MAPP-cuprates.
Rossiter, Bryant E., et al.
Tetrahedron Asymmetry, 3 (2), 231-234 (1992)
Alkali metal fluorides as efficient fluorinating agents. Enantiocontroued synthesis of 2-fluoroalkyl carboxylates and 1-fluoroalkyl benzenes
Fritz-Langhals, Eike
Tetrahedron Asymmetry, 5 (6), 981-986 (1994)
Asymmetric reductions in aqueous media: enzymatic synthesis in cyclodextrin containing buffers
Zelinski, Thomas, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 10 (9), 1681-1687 (1999)