Merck
G005072
GCによるブピバカインエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEXB-PH
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: Astec CHIRALDEX B-PH, 10 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (custom)
gradient: 130 °C, 2 °C/min to 170 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 12 psi
sample: peaks 1 & 2: bupivacaine enantiomers
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    Bupivacaine hydrochloride monohydrate, analytical standard, for drug analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)