Merck
GCによるリモネンオキシドエナンチオマー (cisおよびtrans混合物)の分析、Astec® CHIRALDEX B-PH
GCによるリモネンオキシドエナンチオマー (cisおよびtrans混合物)の分析、Astec® CHIRALDEX™ B-PH suitable for GC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
(R)-(+)-リモネン
analytical standard
(R)-(+)-リモネン
technical, ~90% (sum of enantiomers, GC)
(S)-(−)-リモネン
analytical standard
(S)-(−)-リモネン
96%
(R)-(+)-リモネン
97%
(S)-(−)-リモネン
≥95%, FG
(R)-(+)-リモネン
≥93%
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIRALDEX B-PH Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX B-PH, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (71023AST)
oven
90 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 24 psi
injection
1 μL, 80:1 split
sample
3 mg/mL in methylene chloride
peak 1: d-cis or d-trans limonene oxide
peak 2: l-cis and trans limonene oxide
peak 3: d-trans or d-cis limonene oxide