蒸気密度
4.7 (vs air)
蒸気圧
<3 mmHg ( 14.4 °C)
1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D −94±4°, c = 10% in ethanol
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
6.1 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.471 (lit.)
n20/D 1.473
bp
175-177 °C (lit.)
密度
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(=C)[C@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m1/s1
InChI Key
XMGQYMWWDOXHJM-SNVBAGLBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
62128-BULK:
62128-VAR:
62128-5ML:
62128-1ML:
62128-25ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック