安全性情報
8.14546
Sigma-Aldrich
DL-Limonene
(mixture of D- and L-form ~1:1) for synthesis
別名:
DL-Limonene, DL-p-Mentha-1,8-diene, 4-Isopropyl-1-methylcyclohexene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
EC Index Number:
205-341-0
NACRES:
NA.22
蒸気圧
2.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
255 °C
有効性
5300 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.7-6.1 % (v/v)
bp
178 °C/1013 hPa
mp
-89 °C
転移温度
flash point 43 °C
密度
0.84 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C1(CCC(=CC1)C)C(=C)C
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3
InChI Key
XMGQYMWWDOXHJM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Antimicrobial and anti-inflammatory activities of essential oils: A study evaluates the antimicrobial and anti-inflammatory activities of essential oils from Juniperus species, with a focus on compounds including DL-limonene, suggesting its utility in ethnopharmacology and as a green solvent in medicinal plant research (Darwish et al., 2020).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.841 - 0.845
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体