由来生物
synthetic
グレード
Halal
Kosher
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
蒸気密度
4.7 (vs air)
蒸気圧
<3 mmHg ( 14.4 °C)
1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥93%
光学活性
[α]20/D +120°, neat
expl. lim.
6.1 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
密度
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
orange; citrus; sweet
SMILES記法
CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1
InChI Key
XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W263303-8KG:
W263303-20KG-K:4548173971179
W263303-SAMPLE:
W263303-1KG-K:4548173971162
W263303-20KG:
W263303-8KG-K:
W263303-SAMPLE-K:
W263303-BULK-K:
W263303-1KG:
W263303-VAR-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W263303-20KG-K | 4061838180674 |
W263303-SAMPLE | |
W263303-SAMPLE-K | 4061838257185 |
W263303-1KG-K | 4061838249043 |
W263303-1KG | |
W263303-20KG | |
W263303-8KG | |
W263303-8KG-K |