由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
蒸気密度
4 (vs air)
蒸気圧
15.5 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥98%
自己発火温度
865 °F
屈折率
n20/D 1.392 (lit.)
bp
120 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
密度
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
ethereal; fruity; pineapple; sweet
SMILES記法
CCCC(=O)OCC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Timolol transport from microemulsions trapped in HEMA gels.: This article examines the microemulsion systems for drug delivery, where ethyl butyrate could play a role in solubilizing components (Li CC et al., 2007).
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
78.8 °F - closed cup
引火点(℃)
26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W242705-1KG-K:
W242705-9KG-K:
W242705-4KG-K:
W242705-20KG-K:
W242705-4KG:
W242705-SAMPLE-K:
W242705-VAR-K:
W242705-20KG:
W242705-1DRUM-K:
W242705-8KG:
W242705-9KG:
W242705-SAMPLE:
W242705-1KG:
W242705-BULK-K:
W242705-800G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of Acetone; Acetic acid; Propionic acid; Ethyl butyrate; Ethanol; Isoamyl acetate; Isobutyric acid; 3-Methyl-2-butanol; Methyl acetate; 1-Propanol; Acetal, ≥98%, FG; 2-Methyl-1-pentanol; Butyl acetate; Ethyl propionate; 3-Pentanol; 2-Pentanol, 98%; Ethyl isobutyrate; Isobutyl acetate; Acetaldehyde; Furfural; Butyric acid; Methanol; Ethyl acetate