Key Documents
G005080
GCによる 1-フェニルエチルアミンエナンチオマー(N-トリフルオロアセチル誘導体)の分析、Astec® CHIRALDEX B-DM
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: Astec CHIRALDEX B-DM, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (77023AST)
oven: 120 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
injection: 1 μL, 80:1 split
sample: 3 mg/mL in methylene chloride
peak 1: R(+)-1-phenylethylamine (N-TFA derivative)
peak 2: S(-)-1-phenylethylamine (N-TFA derivative)
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
アナリシスノート
Can reverse elution order by using N-acetyl derivative on CHIRALDEX B-DM and B-PM, the N-chloroacetyl derivative on B-PM, or the N-TFA derivative on B-PH.
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)