Merck
24312
Supelco
γ-DEX 225
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
別名:
γ-DEX225、30m、0.25mm、0.25μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32119290
物質
fused silica
詳細
GC capillary column
パラメーター
30-230 °C temperature
β値
250
df
0.25 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
non-bonded; 25% 2,3-di-O-acetyl-6-O-TBDMS-γ-cyclodextrin in SPB-20 poly(20% phenyl/80% dimethylsiloxane) phase
アプリケーション
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
カラムタイプ
capillary chiral
分離法
chiral
保管温度
2-8°C
詳細
キャピラリーGCカラムは、中空カラムとも呼ばれます。担体ガスは中央の開口部を通過するため、カラム全長にわたって制約を受けません。
γ-DEX 225カラムのキラル固定相は、中極性固定相に 2,3-ジ-O-アセチル-6-0-TBDMS-γ-シクロデキストリンを結合させたものです。
アプリケーション
γ-DEX 225 GCカラムは、単座キラルスピロホスホラミダイトリガンドを使用して、Et2Znをエノンに非対称的かつ高エナンチオ選択的に銅触媒共役付加するのに使用されました。
化学的/物理的耐性
温度限界:
  • 30°C~230°C
法的情報
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Highly enantioselective copper-catalyzed conjugate addition of diethylzinc to enones using chiral spiro phosphoramidites as ligands.
Zhou H
The Journal of Organic Chemistry, 68 (4), 1582-1584 (2003)
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)