Merck
24310
Supelco
α-DEX 120
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41115710
物質
fused silica
詳細
GC capillary column
パラメーター
30-230 °C temperature
β値
250
df
0.25 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
non-bonded; 20% permethylated α-cyclodextrin in SPB-35 poly(35% diphenyl/65% dimethylsiloxane) phase
アプリケーション
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
カラムタイプ
capillary chiral
分離法
chiral
詳細
Supelco α-DEX 120カラムは、中極性固定相にパーメチル化α-シクロデキストリンが結合しているため、小分子のエナンチオ分離において独自の選択性を示します。位置異性体(フェノール、キシレンなど)の分離にもお勧めです。
キャピラリーGCカラムはまた、オープン管状カラムとしても知られています。キャリアガスは中央の開口部を通過し、カラム全体の長さの制限を受けません。
アプリケーション
α-DEX 120は、エナンチオ高純度なリガンド存在下での、ジエチル亜鉛の置換型アルデヒドへの触媒エナンチオ選択的付加の研究において、GCカラムとして使用されています。また、脂肪族および芳香族無水物存在下での、グリセロールのリパーゼによる脱対象実験において、GC解析に使用するキラルカラムへの充填にも使用されます。
化学的/物理的耐性
温度限界:
  • 30°C~230°C
法的情報
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
A superior, readily available enantiopure ligand for the catalytic enantioselective addition of diethylzinc to a-substituted aldehydes.
Lluis S
The Journal of Organic Chemistry, 63 (20), 7078-7082 (1998)
Lipase-mediated desymmetrization of glycerol with aromatic and aliphatic anhydrides.
Batovska D
Tetrahedron Asymmetry, 15 (22), 3551-3559 (2004)
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)