Merck
713-0089
GCによるメントールエナンチオマーの分析、α-DEX 120
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: α-DEX 120, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24310)
oven: 110 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 20 cm/sec
injection: 1 μL, 100:1 split
sample: 0.5 mg/mL each component
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
personal care
法的情報
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    (+)-Neomenthol
    (−)-Menthol
    (−)-Neomenthol
    (+)-Menthol
分析カラム
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)