Merck
24340
Supelco
シクロデキストリンキラルカラムキット
kit I
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
物質
fused silica column
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
カラムタイプ
capillary chiral
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Kit I:30 m×0.25 mm I.D.、0.25 μmのカラムが各タイプ1本:α-DEX 120、β-DEX 120、γ-DEX 120
このキットは、ほとんどのキラル分離に必要なツールをご提供するものです。カラム間で溶離順の変化(エナンチオ逆転)をモニタリングすることによって、エナンチオマーの同一性を確認して下さい。 2つのキットのカラムを組み合わせることによって、Supelco DEXカラムのエナンチオ選択性の全範囲をカバーできます。個別にカラムを購入した場合と経済性を比較して下さい。
Kit I:30 m×0.25 mm I.D.、0.25 μmのカラムが各タイプ1本:α-DEX 120、β-DEX 120、γ-DEX 120
Kit II:30 m×0.25 mm I.D.、0.25 μmのカラムが各タイプ1本:β-DEX 120、β-DEX 225、γ-DEX 225、β-DEX 325
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 24310α-DEX 120, L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μmSDS
  • 24304β-DEX 120, L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μmSDS
  • 24307γ-DEX 120, L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μmSDS
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート