由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
169-171 °C (lit.)
密度
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; waxy; fruity; sweet
SMILES記法
CC(C)CCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C9H18O2/c1-7(2)5-6-11-9(10)8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
VFTGLSWXJMRZNB-UHFFFAOYSA-N
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W350702-9KG-K:
W350702-9KG:
W350702-1KG-K:
W350702-SAMPLE-K:
W350702-1KG:
W350702-4KG:
W350702-VAR-K:
W350702-BULK-K:
W350702-SAMPLE:
W350702-4KG-K:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W350702-9KG-K | |
W350702-9KG | |
W350702-SAMPLE-K | 4061837551857 |
W350702-1KG | |
W350702-1KG-K | 4061837551826 |
W350702-4KG | |
W350702-4KG-K | 4061837551833 |
W350702-SAMPLE |