Merck
537632
Sigma-Aldrich
イソ酪酸イソブチル
≥98%
別名:
2-Methylpropyl 2-methylpropanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCO2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
144.21
Beilstein:
1701355
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 mmHg ( 39.9 °C)
品質水準
アッセイ
≥98%
自己発火温度
810 °F
屈折率
n20/D 1.398 (lit.)
bp
145-152 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
密度
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-6(2)5-10-8(9)7(3)4/h6-7H,5H2,1-4H3
InChI Key
RXGUIWHIADMCFC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Isobutyl isobutyrate is a long-chain ester widely utilized as a solvent, additive, or raw material.
アプリケーション
Isobutyl isobutyrate can be used:
  • In the zinc-catalyzed hydroboration reaction with pinacolborane (HBpin) as a reducing agent.
  • Asa low polarity solvent in the preparation of high-quality sulfide films.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
537632-4L:
537632-20L:
537632-VAR:
537632-250ML:
537632-BULK:
537632-18L:
537632-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Boric acid catalyzed Tishchenko reactions.
Stapp PR.
The Journal of Organic Chemistry, 38(7), 1433-1434 (1973)
Response surface methodological approach for the synthesis of isobutyl isobutyrate.
Hamsaveni DR, et al.
Process. Biochem., 36(11), 1103-1109 (2001)
Yaoyao Peng et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 129, 108873-108873 (2020-02-11)
The phenolic compounds and aroma active compounds in feijoa (Acca sellowiana (O.Berg) Burret) juice from four New Zealand grown cultivars (Apollo, Unique, Opal Star, and Wiki Tu) were investigated. A high total phenolic content (maximum 1.89 mg GAE/mL juice) and significant
Béla P Molnár et al.
Frontiers in physiology, 9, 323-323 (2018-04-19)
Insects use sensitive olfactory systems to detect relevant host volatiles and avoid unsuitable hosts in a complex environmental odor landscape. Insects with short lifespans, such as gall midges (Diptera: Cecidomyiidae), are under strong selection pressure to detect and locate suitable