W218707
Isobutyl butyrate
≥98%, FCC, FG
別名:
2-Methylpropyl butanoate, 2-Methylpropyl butyrate, Isobutyl butanoate, NSC 406938
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
5 (vs air)
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.403 (lit.)
bp
157-158 °C (lit.)
密度
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
berry; fruity; sweet
SMILES記法
CCCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-5-8(9)10-6-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
RGFNRWTWDWVHDD-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W218707-VAR-K:
W218707-BULK-K:
W218707-9KG-K:4548173967226
W218707-9KG:
W218707-20KG-K:
W218707-SAMPLE:
W218707-20KG:
W218707-1KG-K:4548173967219
W218707-SAMPLE-K:
W218707-1KG:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W218707-1KG | |
W218707-1KG-K | 4061837543975 |
W218707-9KG | |
W218707-9KG-K | 4061837543982 |
W218707-20KG | |
W218707-20KG-K | |
W218707-SAMPLE | |
W218707-SAMPLE-K | 4061837543999 |