Merck
W208213
Sigma-Aldrich
イソアミルプロピオナート
greener alternative
natural, FCC, FG
別名:
イソアミルプロピオナート, アミルプロピオナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CO2CH2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
144.21
FEMA番号:
2082
EC Number:
欧州評議会番号:
417
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.136
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
密度
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
apple; banana; fruity; pineapple; sweet
SMILES記法
CCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-8(9)10-6-5-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
XAOGXQMKWQFZEM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
118.4 °F - closed cup
引火点(℃)
48 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W208213-VAR-K:
W208213-100G-K:
W208213-100G:
W208213-BULK-K:
W208213-1KG:
W208213-1KG-K:
W208213-SAMPLE-K:
W208213-4KG:
W208213-SAMPLE:
W208213-4KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W208213-100G-K4061837876042
W208213-SAMPLE
W208213-SAMPLE-K4061837876073
W208213-100G
W208213-1KG
W208213-1KG-K4061837876059
W208213-4KG
W208213-4KG-K4061837876066