W221805
イソ吉草酸ブチル
≥98%, FCC, FG
別名:
Butyl 3-methyl butyrate, Butyl 3-methylbutanoate, Iso valeric acid butyl ester
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.409 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
密度
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
apple; green; fruity; peach; pineapple; sweet
SMILES記法
CCCCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-5-6-11-9(10)7-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
AYWJSCLAAPJZEF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Effect of volatile organic compounds from bacteria on nematodes.: This research explores the impact of bacterial volatile organic compounds, including butyl isovalerate, on nematodes. The study reveals significant biological interactions and suggests applications in biocontrol and agricultural practices to manage nematode populations (Xu et al., 2015).
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W221805-4KG:
W221805-9KG-K:
W221805-9KG:
W221805-4KG-K:4548173967677
W221805-20KG:
W221805-SAMPLE:
W221805-1KG-K:4548173967653
W221805-VAR-K:
W221805-1KG:
W221805-BULK-K:
W221805-20KG-K:4548173967660
W221805-SAMPLE-K:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W221805-20KG | |
W221805-20KG-K | 4061837544187 |
W221805-9KG-K | |
W221805-SAMPLE | |
W221805-SAMPLE-K | 4061837544200 |
W221805-1KG | |
W221805-1KG-K | 4061837544170 |
W221805-4KG | |
W221805-4KG-K | 4061837544194 |
W221805-9KG |