安全性情報
8.00472
Sigma-Aldrich
Isobutyric acid
for synthesis
別名:
Isobutyric acid, 2-Methylpropionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCOOH
CAS番号:
分子量:
88.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
201-195-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
2 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
455 °C
有効性
266 mg/kg LD50, oral (Rat)
475 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6-7.3 % (v/v)
pH
2.3 (25 °C, 500 g/L in H2O)
mp
-46 °C
転移温度
flash point 62 °C
溶解性
618 g/L
密度
0.95 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
InChI Key
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.947 - 0.949
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
131.0 °F - closed cup
引火点(℃)
55 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1