Merck
24245
Sigma-Aldrich
Oil of turpentine
purified
別名:
モミ油, ターペンチン, テレビン油, 松油
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.22
bp:
153-175 °C (lit.)
蒸気密度
4.84 (−7 °C, vs air)
蒸気圧
4 mmHg ( −6.7 °C)
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D −40 to +48°
品質
purified
不純物
≤0.0002% heavy metals (as Pb)
≤1.0% non-volatile matter
屈折率
n20/D 1.4670-1.4780
bp
153-175 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI Key
DCXXKSXLKWAZNO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Oil of turpentine is a mixture of volatile terpenic distillates of resin obtained from pines. It is generally composed of α-pinene, β-pinene, limonene and camphene. It possess antimicrobial and larvicidal properties and induces inflammation in high dosage.
アプリケーション
Oil of turpentine is primarily used as a solvent for industrial applications, such as thinner for paints and varnishes. Preparation of carbon nano-spheres (CNSs) by decomposition of turpentine oil has been reported.
その他情報
全製品ラインをご覧いただくにはFlavors and Fragrances Catalogをダウンロードしてください。
香味料および香料の新製品に関する最新情報を得るにはSubscribe to our Newsletterをご利用ください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
96.8 °F - closed cup
引火点(℃)
36 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24245-1.5L:
24245-2.5L:4548173921907
24245-BULK:
24245-250ML:
24245-6X1L:
24245-VAR:
24245-4X2.5L:
24245-1L:4548173921891
24245-6X250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
α-ピネン 98%
Sigma-Aldrich
147524
α-ピネン
DL-Limonene (mixture of D- and L-form ~1:1) for synthesis
Sigma-Aldrich
8.14546
DL-Limonene
Randomised trial of the bioavailability and efficacy of orally administered flunixin, carprofen and ketoprofen in a pain model in sheep.
Marini D, et al.
Australian Veterinary Journal, 93(8), 265-270 (2015)
Antimicrobial and antiplasmid activities of essential oils.
Fitoterapia, 77(4), 279-285 (2006)
Solvents.
Stoye D
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Synthesis of Turpentine Oil Based Carbon Nanospheres by Nebulized Spray Pyrolysis Method.
Arie AA, et al.
Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 16(8), 8701-8704 (2016)
Evaluation of anti-inflammatory activity of alcoholic extract from Viola tricolor.
Toiu A, et al.
Revista medico-chirurgicala? a Societa?t?ii de Medici s?i Naturalis?ti Din Ias?i, 111(2), 525-529 (2007)