Merck
21521
SGE Guided Plunger syringes
5F-GP (fixed needle), volume 5 μL, SGE 001400, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm, needle size 26 ga
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
26 ga
特徴
needle type LTN (fixed)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 001400
ニードルL × 外径
50 mm × 0.47 mm
容量
5 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Extended barrel guides plunger during injection.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)