Merck
26239
SGE Plunger-Protected Syringe, Fixed Needle
volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L 50 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
42142600
物質
bevel tip stainless steel needle
ニードルサイズ
26 ga
詳細
10F
特徴
point style #2
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
SGE 002033
ニードル長
50 mm
容量
10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Extended protection tube from top of the flange to help prevent plunger bending during injection.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)