Merck
26252
SGE MicroVolume syringes with standard plunger
500F, volume 500 μL, needle size 25 ga, needle L 50 mm
別名:
SYRINGE SGE 500UL FN PT#2,25GA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
25 ga
特徴
needle type Fixed
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 007000
ニードル長
50 mm
容量
500 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)