物質
cone tip stainless steel needle (point style 1)
ニードルサイズ
26 ga
詳細
Plunger-in-needle syringe
特徴
Plunger -in-needle (8mm OD barrel)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 000570
ニードルL × 外径
70 mm × 0.47 mm
容量
1 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
A sample as small as 0.1 μL is contained in the needle.
- nozzle tip with 0.12mm opening and caone shape for better septum
- full sample displacement
- plunger extended to the tip of the needle - Zero Dead Volume
- no sample carryover
- improved sample volume reproducibility
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)