certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
340 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
密度
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
InChI Key
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
73338-5G:
73338-VAR:
73338-BULK:
73338-100MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
This application note describes the fast and efficient separation of 16 + 2 standard polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) compounds on an Ascentis® Express PAH column using EPA method 610 and EPA 8310 + 2.