由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Fragrance grade
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
アッセイ
95%
光学活性
[α]20/D −70°, c = 2 in chloroform
mp
62-63 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
β-caryophyllene (ox.)
官能
woody
SMILES記法
[H][C@@]12CCC(=C)[C@@]3([H])CC(C)(C)[C@]3([H])CC[C@@]1(C)O2
InChI
1S/C15H24O/c1-10-5-6-13-15(4,16-13)8-7-12-11(10)9-14(12,2)3/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11-,12-,13-,15-/m1/s1
InChI Key
NVEQFIOZRFFVFW-RGCMKSIDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Synergistic Antinociceptive Effect of β-Caryophyllene Oxide in Combination with Paracetamol, and the Corresponding Gastroprotective Activity.: This study reveals that β-Caryophyllene oxide enhances the pain-relieving effects of paracetamol while providing gastroprotective benefits, suggesting its potential in pain management therapies (Espinosa-Juárez et al., 2024).
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W509647-SAMPLE:
W509647-BULK:
W509647-100G:
W509647-VAR:
W509647-5KG:
W509647-1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W509647-100G | 4061835513703 |
W509647-1KG | 4061834332039 |
W509647-5KG | 4061834398349 |
W509647-SAMPLE | 4061837542213 |