アッセイ
≥98.5% (GC)
光学活性
[α]/D -71.0±1°, c = 2 in chloroform
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
62-63 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]12CCC(=C)[C@@]3([H])CC(C)(C)[C@]3([H])CC[C@@]1(C)O2
InChI
1S/C15H24O/c1-10-5-6-13-15(4,16-13)8-7-12-11(10)9-14(12,2)3/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11-,12-,13-,15-/m1/s1
InChI Key
NVEQFIOZRFFVFW-RGCMKSIDSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
91034-BULK:
91034-VAR:
91034-100MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック