Merck
T2028
Sigma-Aldrich
(+)-δ-トコフェロール
≥90%
別名:
delta Tocopherol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H46O2
CAS番号:
分子量:
402.65
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352212
eCl@ss:
34058016
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
由来生物
plant
品質水準
アッセイ
≥90%
フォーム
liquid
light yellow to dark orange
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2cc(O)cc(C)c2O1
InChI
1S/C27H46O2/c1-20(2)10-7-11-21(3)12-8-13-22(4)14-9-16-27(6)17-15-24-19-25(28)18-23(5)26(24)29-27/h18-22,28H,7-17H2,1-6H3/t21-,22-,27-/m1/s1
InChI Key
GZIFEOYASATJEH-VHFRWLAGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(+)-δ-トコフェノールは、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を用いてオイルからトコフェノールを抽出する際の標準物質として使用されています。また、逆相高速液体クロマトグラフィーを用いてダイズ中のδ-トコフェノールを定量する際に、標準物質として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
トコフェロール(TCP)(ビタミンE)は、クロマノール環のフェノール部分のメチル化度が異なる一連の(α、β、γおよびδ)キラル有機分子です。トコフェロールは、細胞膜を酸化的損傷から保護する脂溶性抗酸化物質です。δ-Tは8位でメチル化されます。抗癌特性があります。δ-Tは反応性酸素種により開始される炎症誘発反応に関与します。脂質蓄積を低減し、ニューロン分化を促進します。δ-Tには、血管新生抑制活性およびナトリウム利尿活性もあります。
トコフェロール(TCP)(ビタミンE)は、クロマノール環のフェノール部分のメチル化度が異なる一連の(α、β、γ、δ)キラル有機分子です。トコフェロールは、細胞膜を酸化的損傷から保護する脂溶性抗酸化剤です。α-トコフェロールは、ホモサピエンスによって優先的に吸収されるトコフェロールの形です。トコフェロールの様々なアイソフォームと類似体は、in vivoで対立する様々な調節活性を示します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T2028-50G:
T2028-VAR:
T2028-100G:
T2028-25G:
T2028-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
delta-tocopherol is more active than alpha-or gamma-tocopherol in inhibiting lung tumorigenesis in vivo
Li GX, et al.
Cancer Prevention Research (Philadelphia, Pa.), 4(3), 404-413 (2011)
Effects of infrared treatment on tocopherols, total phenolics and antioxidant activity of soybean samples
Yalcin S and Basman A
Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 8(2), 273-281 (2016)
Tocopherols, tocotrienols and tocomonoenols: Many similar molecules but only one vitamin E
Azzi A
Redox Biology, 101259-101259 (2019)
Characterization of oil extracted from the kernel of the fruit of cumare?s palm (Astrocaryum chambira Barret)
Ramirez-Nino M, et al.
Revista Facultad Nacional De Agronomia Medellin, 71(1), 8415-8422 (2018)
Siro Passi et al.
BioFactors (Oxford, England), 18(1-4), 289-297 (2003-12-30)
The concentration of Vitamin E (vit E) and ubiquinone (CoQ10), which together with squalene (SQ), play a key role against external oxidative insult, has been shown to decrease significantly during ageing. The aim of the present study is to inquire
資料
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
プロトコル
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications
Separation of Retinyl acetate, analytical standard; δ-Tocopherol, analytical standard; Ergocalciferol (D2), analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard; (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Vitamin E acetate, analytical standard; Phylloquinone (K1), analytical standard; Retinol palmitate, analytical standard.
Separation of Retinyl acetate, analytical standard; δ-Tocopherol, analytical standard; Ergocalciferol (D2), analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard; (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Vitamin E acetate, analytical standard; Phylloquinone (K1), analytical standard; Retinol palmitate, analytical standard.
Separation of Retinyl acetate, analytical standard; Vitamin E acetate, analytical standard; Phylloquinone (K1), analytical standard; Ergocalciferol (D2), analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard; (±)-α-Tocopherol, analytical standard; δ-Tocopherol, analytical standard; Retinol palmitate, analytical standard
関連コンテンツ
QATesting_Sep26_2024_release
TAP Tes Page QA for 020324 Rel
TAP Test Page QA Rel 021724 Rel Merck
Generic QA Testing Page