Merck
T1157
Sigma-Aldrich
(+)-α-トコフェロールアセタート
BioReagent, suitable for insect cell culture, ~1360 IU/g
別名:
酢酸ビタミンE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H52O3
CAS番号:
分子量:
472.74
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
eCl@ss:
34058007
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
由来生物
plant
品質水準
詳細
Synthesized from natural α-tocopherol
製品種目
BioReagent
形状
liquid (or semi-solid)
比活性
~1360 IU/g
分子量
Mw 472.74 g/mol
精製方法
crystallization
テクニック
cell culture | insect: suitable
white to yellow
溶解性
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
InChI Key
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
α-酢酸トコフェロールは、自然に生じるα-トコフェロールの半合成酢酸エステルです。
アプリケーション
(+)-α-酢酸トコフェロールは以下の用途に使用されています。
  • 細胞増殖に与える効果を評価するためのヒト胚性腎細胞(HEK 293)の栄養補助剤として
  • 不死化軟骨細胞株用のダルベッコ改変イーグル培地/栄養混合物F-12(DMEM/F12)の成分として
  • ヒト結腸組織器官培養用の無血清培地の成分として
  • ウシ関節軟骨細胞に与える抗酸化効果を試験するために
抗酸化剤として昆虫細胞培養アプリケーションに使用できます。
生物化学的/生理学的作用
α-酢酸トコフェロールまたは酢酸ビタミンEは抗酸化作用を有し、脂質過酸化を抑えます。しかし、酢酸ビタミンEは、熱分解されるとアルケンやベンゼンなどの発がん性物質を生成します。
注意
融点が約25℃のため、本品は通常オイル状です。空気酸化を避けて保存してください。
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T1157-BULK:
T1157-1G:
T1157-VAR:
T1157-10G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michael K Dame et al.
In vitro cellular & developmental biology. Animal, 46(2), 114-122 (2009-11-17)
Normal and neoplastic human colon tissue obtained at surgery was used to establish conditions for organ culture. Optimal conditions included an atmosphere of 5% CO2 and 95% O2; tissue partially submerged with mucosa at the gas interface; and serum-free medium
Optimization of HEK 293 cell growth by addition of non-animal derived components using design of experiments.
Laura Cervera et al.
BMC proceedings, 5 Suppl 8, P126-P126 (2012-03-01)
Michael K Dame et al.
In vitro cellular & developmental biology. Animal, 47(1), 32-38 (2010-11-26)
We have recently shown that a multi-mineral extract from the marine red algae, Lithothamnion calcareum, suppresses colon polyp formation and inflammation in mice. In the present study, we used intact human colon tissue in organ culture to compare responses initiated
Dan Wu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(12), 6349-6355 (2020-03-12)
A combined analytical, theoretical, and experimental study has shown that the vaping of vitamin E acetate has the potential to produce exceptionally toxic ketene gas, which may be a contributing factor to the upsurge in pulmonary injuries associated with using
Brandon Mapes et al.
Physiological genomics, 46(8), 302-308 (2014-02-20)
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 [1α,25(OH)2D3] is a steroid hormone derived from circulating 25(OH) vitamin D [25(OH)D] with chemopreventive effects in colorectal cancer. 1α,25(OH)2D3 acts through transcriptional mechanisms; however, our understanding of vitamin D transcriptional responses in the colon is derived from studies
資料
Importance and uses of vitamin E (tocopherol) in serum-free eukaryotic, including hybridoma and chinese hamster ovary (CHO), cell cultures.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.