Merck
615366
Sigma-Aldrich
ビタミン E アセタート-(トリメチル-d9)
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
2RS,4′RS,8′RS-O-Acetyl-α-tocopherol-d9 (5,7,8-tri(methyl-d3))
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31D9H43O3
分子量:
481.80
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
詳細
8 isomer mix
品質水準
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
bp
224 °C/0.3 mmHg (lit.)
質量シフト
M+9
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])c1c2CC[C@@](C)(CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)Oc2c(c(c1OC(C)=O)C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22?,23?,31-/m1/s1/i5D3,6D3,7D3
InChI Key
ZAKOWWREFLAJOT-JTMQEPRKSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Vitamin E acetate-(trimethyl-d9) or vitamin E acetate D9 can be used as an internal standard to study dietary intake, bioavailability, identification and concentration within the complex biological samples.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
615366-10MG:
615366-50MG:
615366-BULK:
615366-50MF:
615366-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)