Merck
730092
Sigma-Aldrich
トリメチルアミン-13C3,15N ヒドロクロリド
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
別名:
トリメチルアンモニウム-13C3,15N クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(13CH3)315N HCl
分子量:
99.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
フォーム
powder
mp
283-284 °C (dec) (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
Cl.[13CH3][15N]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/i1+1,2+1,3+1,4+1;
InChI Key
SZYJELPVAFJOGJ-UJNKEPEOSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
730092-VAR:
730092-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marcin Ufnal et al.
The Canadian journal of cardiology, 30(12), 1700-1705 (2014-12-06)
Recent evidence suggests that an elevated plasma trimethylamine N-oxide (TMAO) level is associated with an increased risk of adverse cardiovascular events in humans; however, the mechanism is not clear. The aims of this study were to establish the plasma TMAO