Merck
591599
Sigma-Aldrich
Trimethyl-13C3-amine hydrochloride
99 atom % 13C
別名:
Methanamine-13C, N,N-di(methyl-13C), hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(13CH3)3N·HCl
CAS番号:
分子量:
98.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
mp
283-284 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
Cl.[13CH3]N([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/i1+1,2+1,3+1;
InChI Key
SZYJELPVAFJOGJ-HCULJTSZSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
591599-VAR:
591599-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)