Merck
578622
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ile-OH-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
別名:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-isoleucine-15N, L-Isoleucine-15N, Fmoc derivative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(CH3)CH(15NH-Fmoc)CO2H
CAS番号:
分子量:
354.41
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
145-147 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-3-13(2)19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,3,12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t13-,19-/m0/s1/i22+1
InChI Key
QXVFEIPAZSXRGM-FYOZIULDSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
578622-VAR:
578622-250MG:
578622-BULK:
試験成績書(COA)