Merck
489964
Sigma-Aldrich
L-アスパラギン-(アミン-15N) 一水和物
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCOCH2CH(15NH2)CO2H · H2O
CAS番号:
分子量:
151.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
mp
233-235 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[H]O[H].NC(=O)C[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i5+1;
InChI Key
RBMGJIZCEWRQES-USBYOXAQSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
489964-BULK:
489964-VAR:
489964-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)