Merck
491578
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzoic acid-α-13C
99 atom % 13C
別名:
p-Anisic acid-carboxy-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O-C6H4-13CO2H
CAS番号:
分子量:
153.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
mp
183-184 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
COc1ccc(cc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i8+1
InChI Key
ZEYHEAKUIGZSGI-VJJZLTLGSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
365.0 °F - closed cup
引火点(℃)
185.00 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
491578-500MG:
491578-BULK:
491578-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)