About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8O3
CAS番号:
分子量:
152.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
202-818-5
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
自己発火温度
185 °C
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-4 (20 °C, 0.3 g/L in H2O)
bp
277 °C/1013 hPa
mp
182-185 °C
溶解性
0.3 g/L
かさ密度
380 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C)c1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 182 °C
Melting range (upper value): ≤ 185 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 182 °C
Melting range (upper value): ≤ 185 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
365.0 °F - closed cup
引火点(℃)
185 °C - closed cup