同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
OC(=O)[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i6+1
InChI Key
WPYMKLBDIGXBTP-PTQBSOBMSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121.00 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
491888-VAR:
491888-100MG:
491888-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)