CDS010729
perfluorooctanesulfonamide
AldrichCPR
別名:
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-1-octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluorooctan-1-sulfonamide, Desethylsulfluramid, Perfluoroctylsulfonamide, Perfluorooctanesulfonamide, Perfluorooctanesulfonic acid amide, Perfluorooctylsulfonamide
About This Item
おすすめの製品
フォーム
solid
SMILES記法
NS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H2F17NO2S/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28/h(H2,26,27,28)
InChI Key
RRRXPPIDPYTNJG-UHFFFAOYSA-N
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS010729-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック