Merck
633259
Sigma-Aldrich
N-Acetoxy-d3-succinimide
98 atom % D
別名:
Acetic-d3 acid, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D3H4NO4
CAS番号:
分子量:
160.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
形状
solid
テクニック
protein expression: suitable
mp
133 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H7NO4/c1-4(8)11-7-5(9)2-3-6(7)10/h2-3H2,1H3/i1D3
InChI Key
SIFCHNIAAPMMKG-FIBGUPNXSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
633259-VAR:
633259-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Guijin Zhai et al.
Talanta, 125, 411-417 (2014-05-21)
Mass spectrometric quantification of phosphopeptides is a challenge due to the ion suppression effect of highly abundant non-phosphorylated peptides in complex samples such as serum. Several strategies for relative quantification of serum phosphopeptides based on MS have been developed, but
Yu Lin et al.
Journal of inorganic biochemistry, 146, 44-51 (2015-03-15)
Electrospray ionization mass spectrometry (ESI-MS) has been widely used to identify binding sites of metal complexes to proteins. However, the MS quantification of the metal-protein coordination remains a challenge. We have recently demonstrated by ESI-MS analysis that organometallic ruthenium complexes