774324
N-(Benzoyloxy)succinimide
96%
別名:
Benzoic acid N-hydroxysuccinimide ester, 1-(Benzoyloxy)-2,5-pyrrolidinedione, N-Hydroxysuccinimidyl benzoate, O-Benzoyl-N,N-succinylhydroxylamine, Succinimido benzoate
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
136-138 °C
官能基
imide
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H9NO4/c13-9-6-7-10(14)12(9)16-11(15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
InChI Key
BVUOEDOMUOJKOY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
774324-1G:
774324-VAR:
774324-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック