Merck
719617
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-4-フェニルチアゾール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6BrNS
CAS番号:
分子量:
240.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
55-59 °C
官能基
bromo
phenyl
SMILES記法
Brc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H6BrNS/c10-9-11-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI Key
WUZLTINVLOBXQS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
719617-5G:
719617-VAR:
719617-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)