About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4Br2S
CAS番号:
分子量:
255.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.638
密度
1.967 g/mL at 25 °C
SMILES記法
BrCc1ccsc1Br
InChI
1S/C5H4Br2S/c6-3-4-1-2-8-5(4)7/h1-2H,3H2
InChI Key
ZPWPMAAPQZXPDD-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
692069-5G:
692069-BULK:
692069-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)