Merck
108472
Sigma-Aldrich
2,5-ジブロモチオフェン
95%
別名:
2,5-dibromo-thiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H2Br2S
CAS番号:
分子量:
241.93
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.629 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
密度
2.147 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1ccc(Br)s1
InChI
1S/C4H2Br2S/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
InChI Key
KBVDUUXRXJTAJC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,5-ジブロモチオフェンは、ニッケル化合物を触媒とするマグネシウムとの脱臭素により重合し、ポリ(2,5-チエニレン)を形成します
アプリケーション
2,5-ジブロモチオフェンは、α,α′-ジデシルクアテル-、-キンク-、および-セキシ-チオフェンの合成の出発試薬として使用されました。可溶性α,ω-ジホルミル-a-オリゴチオフェンの調製に使用されました
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
108472-25G:
108472-100G:
108472-VAR:
108472-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation of thermostable and electric-conducting poly (2, 5-thienylene).
Yamamoto T, et al.
Journal of Polymer Science - Part C: Polymer Letters, 18(1), 9-12 (1980)
Synthesis and thermal behaviour of α, α'-didecyloligothiophenes.
Ponomarenko S and Kirchmeyer S.
Journal of Materials Chemistry, 13(2), 197-202 (2003)
Synthesis and characterization of 3−hexyl multi−substituted α, ω−diformyl−α−oligothiophenes (n= 3, 6, 8).
Olinga T, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 198(4), 1091-1107 (1997)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
108472-100G4061837613012
108472-25G4061838686046