Merck
D43905
Sigma-Aldrich
2,3-ジブロモチオフェン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H2Br2S
CAS番号:
分子量:
241.93
Beilstein:
107512
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.632 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
密度
2.137 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Brc1ccsc1Br
InChI
1S/C4H2Br2S/c5-3-1-2-7-4(3)6/h1-2H
InChI Key
ATRJNSFQBYKFSM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D43905-BULK:
D43905-5G:
D43905-VAR:
D43905-1G:
D43905-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Julian Ilgen et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 286, 18-29 (2017-11-25)
Motivated by the persisting need for enhanced resolution in solution state NMR spectra, pure shift techniques such as Zangger-Sterk decoupling have recently attracted widespread interest. These techniques for homonuclear decoupling offer enhanced resolution in one- and multidimensional proton detected experiments