Merck
759325
Sigma-Aldrich
2,4-ジブロモチオフェン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H2Br2S
CAS番号:
分子量:
241.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.632
密度
2.157 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1csc(Br)c1
InChI
1S/C4H2Br2S/c5-3-1-4(6)7-2-3/h1-2H
InChI Key
WAQFYSJKIRRXLP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
759325-5G:
759325-BULK:
759325-1G:
759325-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)