Merck
D75807
Sigma-Aldrich
2,5-ジクロロチオフェン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H2Cl2S
CAS番号:
分子量:
153.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.562 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
密度
1.442 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc(Cl)s1
InChI
1S/C4H2Cl2S/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
InChI Key
FGYBDASKYMSNCX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
138.2 °F - closed cup
引火点(℃)
59 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D75807-BULK:
D75807-100G:
D75807-VAR:
D75807-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)