Merck
568279
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-1-メチル-1H-イミダゾール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5BrN2
CAS番号:
分子量:
161.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
40-44 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Cn1cncc1Br
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-3-6-2-4(7)5/h2-3H,1H3
InChI Key
HATLLUIOEIXWGD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
180.0 °F - closed cup
引火点(℃)
82.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
568279-VAR:
568279-5G:
568279-BULK:
568279-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)